Learn More
Nitrat, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Specpure™, NO3-1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485010
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11485010
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035549.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Nitrate, Ion chromatography standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00144920
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrate Ion chromatography standard solution
Namenshinweis NO3- 1000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeit Miscible with water
Menge 500 mL
Güte Specpure