Learn More
Nitrat-Anionenstandard, 0,2 mg/ml, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
Dieser Standard wird unter Einhaltung der gleichen Regelung wie bereits für ICP-MS-Standards erstellt, getestet, zertifiziert und verifiziert. Sie bietet Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Ionenchromatographie-Analyse. Alle werden aus hochreinen Ausgangsmaterialien hergestellt und sind nach Möglichkeit auf N.I.S.T rückführbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Dampfdruck | 23 hPa (bei 20 °C) |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | NO3 Ion in H2O-Matrix |
| Dichte | 1.00035 g/cm3 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | NO3 • H20 |
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Löslichkeit | Vollständig mischbar |
| Element | NO3 Ion |
| Solvent or Matrix | Water |
| Mehr anzeigen |