Learn More
Ansell™ NitraSafe™ Schwere braune Handschuhe der Serie 28-360 aus Nitrilschaum
Artikelnummer. p-8005323 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12680812
Marke: Ansell™ 28360100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die schweren braunen Handschuhe aus Nitril vereinen den hervorragenden Schutz der Kevlar™-verstärkten Konstruktion mit der Griffigkeit und der Flexibilität der fortschrittlichen Nitril-Beschichtungstechnologie von Ansell.
  • Industrielle Handschuhe
  • Das NitraSafe™ Programm steht für die sichere Handhabung von öligen Teilen aus Schwermetallen
  • Mechanischer Schutz gegen Schnitte und Abrieb
  • Die schwere Ausführung sorgt beim Träger für ein Gefühl der Abfederung
  • Diese Schutzhandschuhe kombinieren den Schutz der mit Kevlar™ verstärkten Konstruktion mit der Griffigkeit und Flexibilität der fortschrittlichen Nitrilbeschichtungstechnik
Anwendungen:
  • Handhabung von Teilen mit scharfen oder rauen Kanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitrilschaum
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung 0493, Norm der Kategorie III EN 388:3321
Stulpenmaterial Nitril
Coating Material Nitrile Foam
Farbe Red
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Aramid Fiber, Cotton, Nitrile
Produkttyp Schwere Handschuhe
Größe 10
Art der Handschuhstulpe Nitragold™
Auskleidungsmaterial Baumwolljersey Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser
Auskleidung Baumwolljersey Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser
Handflächentyp Handfläche vollständig beschichtet
Menge 72 Paar
Beständig gegen Höhere Schnitt- und Abriebfestigkeit