Learn More
Ansell™ NitraSafe™ Schwere braune Handschuhe der Serie 28-360 aus Nitrilschaum
Artikelnummer. 12690812 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12690812
Marke: Ansell™ 28360080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die schweren braunen Handschuhe aus Nitril vereinen den hervorragenden Schutz der Kevlar™-verstärkten Konstruktion mit der Griffigkeit und der Flexibilität der fortschrittlichen Nitril-Beschichtungstechnologie von Ansell.
  • Industrielle Handschuhe
  • Das NitraSafe™ Programm steht für die sichere Handhabung von öligen Teilen aus Schwermetallen
  • Mechanischer Schutz gegen Schnitte und Abrieb
  • Die schwere Ausführung sorgt beim Träger für ein Gefühl der Abfederung
  • Diese Schutzhandschuhe kombinieren den Schutz der mit Kevlar™ verstärkten Konstruktion mit der Griffigkeit und Flexibilität der fortschrittlichen Nitrilbeschichtungstechnik
Anwendungen:
  • Handhabung von Teilen mit scharfen oder rauen Kanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitrilschaum
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung 0493, Norm der Kategorie III EN 388:3321
Stulpenmaterial Nitril
Coating Material Nitrile Foam
Farbe Red
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Aramid Fiber, Cotton, Nitrile
Produkttyp Schwere Handschuhe
Größe 8
Art der Handschuhstulpe Nitragold™
Auskleidungsmaterial Baumwolljersey Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser
Auskleidung Baumwolljersey Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser
Handflächentyp Handfläche vollständig beschichtet
Menge 72 Paar
Beständig gegen Höhere Schnitt- und Abriebfestigkeit