Learn More
Ansell™ NitraSafe™ Schwere schwarze und gelbe Handschuhe der Serie 28-329 aus Nitril
Artikelnummer. p-8005320 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12610812
Marke: Ansell™ 28329_7
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vereinen den hervorragenden Schutz der Kevlar™-verstärkten Konstruktion mit der Griffigkeit und der Flexibilität der fortschrittlichen Nitril-Beschichtungstechnologie von Ansell. Die NitraSafe™ Reihe steht für den sicheren Umgang mit öligen Schwermetallteilen, während der NitraSafe™ Schaum gute Griffigkeit und Komfort vereint.
  • Ermöglicht einen sicheren Umgang mit schweren, öligen Metallteilen, während der NitraSafe™ Schaumstoff für eine gute Griffigkeit und hohen Komfort sorgt.
  • Beide Handschuhe, eventuell in Kombination mit der NitraGold™ Manschette, bieten hervorragenden mechanischen Schutz gegen Schnitte und Abrieb.
  • Cut-and-Sewn-Aufbau
  • Konstruktion aus Baumwolljersey-Kevlar™
  • Nitrilbeschichtung
  • Handflächenbeschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität CE Mark 0493, Standard Category III EN 388 : 4331
Stulpenmaterial Nitril
Coating Material Nitrile
Farbe Black
Cut Resistance Rating Level C
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nitrile
Produkttyp Heavyweight Gloves
Größe 7
Art der Handschuhstulpe Nitragold™
Auskleidungsmaterial Baumwolljersey Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser
Auskleidung Baumwolljersey Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser
Handflächentyp Coated-palm
Menge 72 Paar
Beständig gegen Höhere Schnitt- und Abriebfestigkeit