Learn More
Ansell™ NitraSafe™ Schwere schwarze und gelbe Handschuhe der Serie 28-329 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Ermöglicht einen sicheren Umgang mit schweren, öligen Metallteilen, während der NitraSafe™ Schaumstoff für eine gute Griffigkeit und hohen Komfort sorgt.
- Beide Handschuhe, eventuell in Kombination mit der NitraGold™ Manschette, bieten hervorragenden mechanischen Schutz gegen Schnitte und Abrieb.
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Konstruktion aus Baumwolljersey-Kevlar™
- Nitrilbeschichtung
- Handflächenbeschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung 0493, Norm der Kategorie III EN 388:4331 |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Coating Material | Foam Nitrile |
| Farbe | Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Aramid Fiber, Cotton, Nitrile |
| Produkttyp | Schwere Handschuhe |
| Mehr anzeigen |