Learn More
Nitinol-Druckschraubenfeder, Legierung M, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
5 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitinol tension coil spring |
| Farbe | Grau |
| Namenshinweis | Wire diameter 0.75mm, mean coil diameter 5.55mm |
| CAS | 7440-02-0, 7440-32-6 |
| Menge | 25 Pc. |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Form | Fest |
| MDL-Nummer | MFCD02091734 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Nickel:55,75 %; Titan:44,25% |