Learn More
Nitenpyram, TRC
Artikelnummer. 17912835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17912835 1 g 1 Gramm
17920485 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17912835 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4901151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150824-47-8
Summenformel C11 H15 Cl N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.72
Synonym 1,1-Ethenediamine, N-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-, (1E)-, 1,1-Ethenediamine, N-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-, (E)-, (1E)-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, (E)-N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-ethyl-N'-methyl-2-nitroethylene-1,1-diamine, (E)-Nitenpyram, Bestguard, Capstar, Nitenpyram, Niterndipoine, TI 304
IUPAC-Name (E)-1-N'-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-1-N'-ethyl-1-N-methyl-2-Nitroethen-1,1-Diamin
SMILES CCN(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(=C\[N+](=O)[O-])\NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-Nitenpyram
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H15ClN4O2/c1-3-15(11(13-2)8-16(17)18)7-9-4-5-10(12)14-6-9/h4-6,8,13H,3,7H2,1-2H3/b11-8+
Formelmasse 270.0884