Learn More
Niob(V)-oxid, Sputter-Target, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 15413795
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15413795
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041082.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium(V) oxide sputtering target
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Menge 1 Ea.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00011128
Formelmasse 265.81
Reinheit (%) 99.95%