Learn More
Niob(V)-ethylat, 99.95 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10145900
Marke: Thermo Scientific Acros 316880050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3236-82-6
Summenformel C10H25NbO5
Molekulargewicht (g/mol) 318.21
MDL-Nummer MFCD00015122
InChI-Schlüssel ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 140.0°C to 142.0°C (0.1mmHg)
Chemischer Name oder Material Niobium(V) ethoxide
Schmelzpunkt 6,0 °C
CAS Min. % 99.9
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Strukturformel Nb(OC2H5)5
Flammpunkt 36°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
IUPAC-Name Ethanolat; Niob(5+)
Formelmasse 318.21
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.268
Dichte 1.2680g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Niobium(V) ethoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.