Learn More
Niobiumkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380068
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11380068 25 g 25 Gramm
11390068 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042847.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3-1-7440
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.7g/slug
Form ≈1,7 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Reinheit (%) 99.95%