Learn More
Niobstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048361
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
100 cm
Packungsgröße:
100 Zentimeter
25 Zentimeter
5 Zentimeter
Artikelnummer. 11381338
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010273.BQ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3-1-7440
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium rod
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Menge 5 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.7g/cm
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.8%