Learn More
Niobpulver, -60 Mesh, 99.8 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331348
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11331348 100 g 100 Gramm
11351348 25 g 25 Gramm
11341348 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331348 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010276.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3-1-7440
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray powder
Dichte 8.57g/cm3 at 20°C
Menge 100 g
Netzgröße -60 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis excluding Ta)
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Niobium powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium