Learn More
Niob, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Nb 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382318
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11382318 50 mL 50 Milliliter
11372318 100 mL 100 Milliliter
11430430 500 mL 500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 11382318
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014396.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011126
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium plasma standard solution
Namenshinweis Nb 10000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration NbCl5 in 2% HF
UN-Nummer UN1790
Menge 50 mL
Güte Specpure