Learn More
Niobpentachlorid, TRC
Artikelnummer. 30466233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466233 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466233 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN59853550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium Pentachloride
CAS 10026-12-7
Summenformel Cl5Nb
Menge 50 g
Synonym Niobium Chloride, Niobium Pentachloride, Niobium Pentachloride (NbCl5), Niobium(V) Chloride, Pentachloroniobium
InChI-Formel InChI=1S/5ClH.Nd/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nd+5]
IUPAC-Name Neodym(5+);Pentachlorid
Molekulargewicht (g/mol) 270.17
Formelmasse 318.7543