Learn More
Niob(IV)-oxid, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493810
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11493810
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089692.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 12034-59-2 | NbO2 | 124.90 g/mol
Niobium(IV) oxide is used as a reducing agent, which reduces carbon dioxide and sulfur dioxide to carbon and sulfur respectively. It finds application in dielectric material for electronic capacitors. It is also used for manufacturing metal niobium metal, in optical glass and in electronic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12034-59-2
Summenformel NbO2
Molekulargewicht (g/mol) 124.90
MDL-Nummer MFCD00016242
InChI-Schlüssel HFLAMWCKUFHSAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium dioxide, niobium iv oxide, niobium oxide, columbium dioxide, niobium iv oxide trace metals basis, niobium iv oxide trace metals basis 10g
PubChem CID 82839
IUPAC-Name Niob(II)-oxid
SMILES O=[Nb]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium(IV) oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich >99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 124.91
Dichte 5.9 g/mL