Learn More
Niob-Gaze, 40 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.178 mm (0.007 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Niobium gauze |
| Namenshinweis | Woven from 0.178mm (0.007 in.) dia. wire |
| Menge | 300 x 300 mm |
| Netzgröße | 40 Mesh |
| Form | Drahtgewebe |