Learn More
Niobfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 0.998, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Niobium |
| Farbe | Silberfarben bis grau |
| Aussehen | Silver gray foil |
| Menge | 200 x 500 mm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Prozentgehaltsbereich | 99.80% |
| Form | Folie, 1.0 mm (0.04 Zoll) dick |