Learn More
Niob-Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11351328
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 x 10 cm
10 x 20 cm
20 x 50 cm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 11351328
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 010261.CS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3-1-7440
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Specifications
Chemischer Name oder Material Niobium foil
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Menge 10 x 20 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈5.44g/5x10cm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.8%