Learn More
Niobfolie, 0.025 ±0.015 mm (0.001 ±0.0006 Zoll) Dicke, 0.998, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11381328
Click to view available options
Menge:
20 x 20 cm
20 x 100 cm
20 x 500 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11381328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010263.CU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Form: Ca. .8.6 g/20 x 20 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3-1-7440
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name niobium
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray foil
Menge 20 x 20 cm
Geruch Odorless
Prozentgehaltsbereich 99.80%
Form Folie, 0.025 ± 0.015 mm (0.001 ± 0.0006Zoll) dick