Learn More
Niobfolie, 0.025 ±0.015 mm (0.001 ±0.0006 Zoll) Dicke, 0.998, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
20 x 20 cm
20 x 100 cm
20 x 500 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Niobium |
| Farbe | Silberfarben bis grau |
| Aussehen | Silver gray foil |
| Menge | 20 x 500 cm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Prozentgehaltsbereich | 99.80% |
| Form | Folie, 0.025 ± 0.015 mm (0.001 ± 0.0006Zoll) dick |