missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec Ninja Flex Work Gloves
Click to view available options
Größe:
7 Small, Small
8,Medium, Medium
9, Large, Large
10,X- Groß, X-Large
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- The lightweight nylon/lycra liner (15 gauge) maintains a superthin 'feel' for improved dexterity, fit and comfort
- Anatomically designed for high levels of comfort and tactile touch
- Abrasion and rip resistant
- Excellent grip in both wet and dry environments
- Silicone and lint free
- Seamless liner prevents irritation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE CAT II |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN388, EN420 |
| Chlorinated | No |
| Beschichteter Bereich | Palm |
| Bauweise | Knit |
| Coating Material | Naturlatex |
| Farbe | Red, Gray |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur