Learn More
Ninhydrin, TRC
Artikelnummer. 30479333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479333 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479333 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN47828025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ninhydrin
CAS 485-47-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 H6 O4
Menge 25 g
Synonym 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, 1H-Indene-1,2,3-trione 2-Hydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-dioxoindan, 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, 2,2-Dihydroxy-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2,2-Dihydroxy-indene-1,3-dione, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,3-Dihydro-2,2-dihydroxy-1,3-dioxo-1H-indene, Indane-1,2,3-trione monohydrate, Triketohydrindene Hydrate
InChI-Formel InChI=1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
SMILES OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxyindol-1,3-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
Formelmasse 178.0266
Reinheit (%) >95