Learn More
Ninhydrin, 0.35% (w/v) in Isopropyl Alcohol, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31940514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
120 mL
Packungsgröße:
120 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31940514 120 mL 120 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31940514 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R5309350120C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ninhydrin Solution 0.35% (w/v) in Isopropyl Alcohol, In Isopropanol
CAS 485-47-2, 67-63-0
Summenformel C9H6O4
InChI-Schlüssel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
IUPAC-Name 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione
Molekulargewicht (g/mol) Mixture
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Reinheit (%) 0.5% W/V
Güte Indicator
Verpackung Amber Glass Bottle
Farbe Colorless to Yellow
Menge 120 mL
Physikalische Form Liquid