Learn More
Mettler Toledo™ NineFocus™ Protective Cover for Control Terminal
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Kalibrierung:
Automatic
Beschreibung
- Protect your investment: The cover provides an extra barrier to protect your NineFocus control terminal from spills and splashes. It can easily be replaced
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Automatic |
| Typ | Protective Cover |
| Abmessungen (L x B x H) | 24.1 x 22.5 x 5.5 cm |
| Höhe (metrisch) | 5.5 cm |
| IP-Schutzart | IP52 |
| Länge (metrisch) | 24.1 cm |
| Empfohlenes Zubehör | Meter Accessories |
| Gewicht (metrisch) | 150 g |
| Breite (metrisch) | 22.5 cm |