Learn More
Mettler Toledo™ NineFocus™ Meter Mounting Kit Wall
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Kalibrierung:
Automatic
Beschreibung
- Flexible footprint on bench: Save valuable bench space with the NineFocus meter wall mounting kit. It keeps your workspace organized and efficient and improves productivity.
- Save bench space: The kit is a perfect fit with the NineFocus meter. Together, they form a tidy and compact setup, saving valuable space on the bench
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Automatic |
| Typ | Mounting Kit |
| Abmessungen (L x B x H) | 20 x 19 x 19.2 cm |
| Höhe (metrisch) | 19.2 cm |
| IP-Schutzart | IP52 |
| Länge (metrisch) | 20 cm |
| Empfohlenes Zubehör | Meter Accessories |
| Gewicht (metrisch) | 700 g |
| Breite (metrisch) | 19 cm |