Learn More
Mettler Toledo™ NineFocus™ Digitales Messmodul (DMM) DES™
Artikelnummer. 31454051
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
12 x 7 x 3.5 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H)
31454051 12 x 7 x 3.5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31454051 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 31052301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.00 CHF
    345.95 CHF / 1 Stück
    Sparen 97.05 CHF
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Es wurde für pH-Wert-, Redox-, Leitfähigkeits- und DO-Messungen entwickelt und verbindet sich mit InLab™ DES™ Sensoren für zuverlässige Multiparameter-Leistung.
  • Konzipiert für Weiterentwicklung: Mit dem DMM lassen sich bis zu 4 Parameter messen (pH-Wert, Redoxpotenzial, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff). Steigern Sie die Produktivität der Zähleranalyse durch Hinzufügen weiterer Module.
  • Clever sparen: Sparen Sie bei einem neuen Zähler, indem Sie jederzeit einen Parameter mit einem digitalen Messmodul (DMM) hinzufügen.
  • Nachhaltigkeit fördern: Unsere hochwertigen Module werden aus 100% recyceltem Kunststoff hergestellt, wodurch der ökologische Fußabdruck verringert wird.
  • DES™ - Diagnostizierbar, effizient, nachhaltig: Erhöhte Effizienz durch Sensordiagnostik: Schnellere Problemlösung, weniger Ausfallzeiten, maximale Lebensdauer der Sensoren und Unterstützung der vorbeugenden Wartung.
  • Immer einen Schritt voraus: Die Diagnosefähigkeit des Sensors sorgt für absolute Sicherheit hinsichtlich seines Zustands. Es unterstützt die vorbeugende Wartung, maximiert die Lebensdauer des Sensors und verhindert eine vorzeitige Entsorgung.
  • Nachhaltige Investitionen: DES™ Digitale Sensoren sind eine kluge Wahl. Durch den Erhalt der Messelektronik und den Austausch lediglich der Sensorwelle am Ende ihrer Lebensdauer oder des abnehmbaren Kabels, das für alle Sensoren verwendet werden kann, wird der Materialverbrauch und damit der ökologische Fußabdruck reduziert.
  • Produktivität und Effizienz steigern: Durch die Diagnose von Fehlern und die Bereitstellung von Benutzerhinweisen mit Empfehlungen zur Fehlerbehebung wird eine schnellere Problemlösung ermöglicht und somit Ausfallzeiten reduziert. Außerdem werden Bedienungsfehler minimiert, wodurch der Bedarf an speziellen Schulungen reduziert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Messmodul
Abmessungen (L x B x H) 12 x 7 x 3.5 cm
Höhe (metrisch) 3.5 cm
IP-Schutzart Keine
Länge (metrisch) 12 cm
Gewicht (metrisch) 0.1 kg
Breite (metrisch) 7 cm