Learn More
Mettler Toledo™ NineFocus™ Analoges Messmodul (AMM) pH/Redox/Ionen
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Beschreibung
- Rückwärtskompatibel: Maximale Flexibilität für jede Anwendung dank voller Kompatibilität mit analogen Sensoren (z. B. ISM ) unter Verwendung eines analogen Moduls
- Konzipiert für Weiterentwicklung: Steigern Sie die Produktivität der Zähleranalyse durch Hinzufügen weiterer Module. Nachhaltigkeit fördern: Unsere hochwertigen Module bestehen zu 100 % aus recyceltem Kunststoff und tragen so zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei.
- Nachhaltigkeit fördern: Unsere hochwertigen Module werden aus 100 % recyceltem Kunststoff hergestellt und tragen so zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei.
Spezifikation
Spezifikation
| Erweiterte ISE-Funktionen | Das analoge Messmodul (AMM) für pH-Wert, Redox Die Ionenmessung ist für die Verwendung mit NineFocus-Messgeräten konzipiert. Es verbindet sich mit InLab™ Analoge Sensoren zur Messung von pH-Wert und Redoxpotential sowie zur Bestimmung der Ionenkonzentration mittels ISE-Sensoren. |
| Kalibrierung | Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur |
| Kalibrierpunkte (ISE) | Max. 5 |
| Typ | Messmodul |
| Abmessungen (L x B x H) | 12 x 7 x 3.5 cm |
| IP-Schutzart | Keine |
| Länge (metrisch) | 12 cm |
| Gewicht (metrisch) | 0.1 kg |
| Breite (metrisch) | 7 cm |