Learn More
Nimorazol, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 6506-37-2 |
| Physikalische Form | Fest |
| Summenformel | C9H14N4O3 |
| InChI-Schlüssel | MDJFHRLTPRPZLY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [O-][N+](=O)C1=CN=CN1CCN1CCOCC1 |
| IUPAC-Name | 4-[2-(5-Nitro-1H-Imidazol-1-yl)ethyl]morpholin |
| Industry Type | ANTIBIOTIKA |
| Molekulargewicht (g/mol) | 226.24 |
| Menge | 10 mg geliefert |
| Mehr anzeigen |