Learn More
Nilrot fluoreszenter Farbstoff für intrazelluläre Lipidtröpfchen. MP Biomedicals
Artikelnummer. 11472502 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472502 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11472502 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215174450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.70 CHF
    53.04 CHF / 50 Milligramm
    Sparen 2.66 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nilrot
Namenshinweis Fluoreszierende Färbung für intrazelluläre Lipidtröpfchen.
CAS 7385-67-3
Summenformel C20H18N2O2
MDL-Nummer MFCD00011639
Synonym 9-Diethylamino-5H-Benzo-alpha-Phenoxazin-5-one, 9-diethylamino-5H-benzo-alpha-phenoxazine-5-one
InChI-Schlüssel VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
IUPAC-Name 9-(Diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-on
Molekulargewicht (g/mol) 318.38
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
Formelmasse 318.4
Menge 50 mg