Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nilblau A
Artikelnummer. 10606124 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10606124 50 g Glasflasche 50 Gramm
10791822 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606124 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 415690500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3625-57-8
Summenformel C40H40N6O6S
Molekulargewicht (g/mol) 732.84
MDL-Nummer MFCD00064529
InChI-Schlüssel QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nile blue sulfate, C.I. 51180
PubChem CID 19256
IUPAC-Name [9-(Diethylamino)Benzo[a]Phenoxazin-5-Yliden]Azan;Sulfat
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nile Blue A
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 1.01 to 1.16
Farbstoffgehalt 70% min.
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 635 to 646nm
Verpackung Glasflasche
Beilstein 27, 404
Farbe Schwarz bis Grün
Menge 50 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 732.87
Güte Rein