Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nigrosin, rein, wasserlöslich
Artikelnummer. 10321161 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10321161 500 g Glasflasche 500 Gramm
10177370 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10321161 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 415685000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 8005-03-6 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8005-03-6
Summenformel C22H14N6Na2O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 616.49
MDL-Nummer MFCD00044681
InChI-Schlüssel HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Synonym Acid Black 2, C.I. 50420
PubChem CID 44134531
IUPAC-Name Dinatrium;4-Amino-3[(4-Nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nigrosine
Namenshinweis pract.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Schwarz bis schwarz-rot
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 500 g
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Güte Rein