Learn More
Nigrosin, wasserlöslich, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483657 100 g 100 Gramm
11473657 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18147.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 8005-03-6 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.49 g/mol
It is employed as a common biological stain for tissues and cells. Used to make inks and shoe-polish and for dyeing leather, wood, textiles, and plastics. The crude mixture of nigrosine hydrochlorides (Phenol Black L) is used to dye phenolic resins. Bases are used to make printing colors and to dye plastics. It finds its use in Dorner?s spore stain, as a negative stain in place of India ink for spirochetes, bacteria, protozoa and fungi. It is also used in compounding resins include phenolic resins, styrenics, polyamides and urea resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird üblicherweise als biologisches Färbemittel für Gewebe und Zellen eingesetzt. Zum Herstellen von Tinten und Schuhpolituren sowie zum Färben von Leder, Holz, Textilien und Kunststoffen. Das Rohgemisch von Nigrosinhydrochloriden (Phenolschwarz L) wird zur Färbung von Phenolharzen verwendet. Basen werden zur Herstellung von Druckfarben und zur Färbung von Kunststoffen verwendet. Es findet seine Verwendung in Dorner′s Sporenfärbung, als Negativfärbung anstelle von India-Tinte für Spirochäten, Bakterien, Protozoen und Pilzen. Es wird auch bei der Compoundierung von Harzen wie Phenolharzen, Styrol-Kunststoffen, Polyamiden und Harnstoffharzen eingesetzt.
Löslichkeit
In Wasser, Ethanol, Öl, Nigrosinen und Fett löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8005-03-6
Summenformel C22H14N6Na2O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 616.49
MDL-Nummer MFCD00044681
InChI-Schlüssel HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Synonym Acid Black 2, C.I. 50420
PubChem CID 44134531
IUPAC-Name Dinatrium;4-Amino-3[(4-Nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nigrosin
Namenshinweis water soluble
Menge 100 g