Learn More
Berthold Technologies NightSHADE Evo LB 985N in vivo Bildgebungssystem für Pflanzen
Artikelnummer. 31777401 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Plant-in-vivo-Bildgebung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
31777401 Plant-in-vivo-Bildgebung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 31777401 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 7303710
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Modulares, einfach zu bedienendes optisches Bildgebungssystem für die In-vivo-Pflanzenanalyse sowie zur Überwachung von Lumineszenz- und Fluoreszenzmessung.
  • Rücklicht (hinterleuchtete) CCD-Kamera mit hoher Quanteneffizienz im sichtbaren bis nahen infraroten Bereich
  • Kühlung auf bis zu -100 °C (Delta), um den Hintergrund zu reduzieren und die Empfindlichkeit bei langen Belichtungszeiten zu verbessern
  • Kameramontageoptionen: Draufsicht oder seitlich (Seitenansicht)
  • Die Seitenansicht unterstützt die Abbildung aufrechter Setzlinge in natürlicher vertikaler Ausrichtung
  • Temperaturgeregelte Grundplatte verstellbar von 15 bis 30 °C
  • Zwei LED-Panels mit jeweils vier Farben
  • Individuelle Steuerung der LED-Intensität und -Dauer für die Tageslichtsimulation mit spektralen und Intensitätsgradienten
  • Kompatibel mit externen Umweltkammern zur Feuchtigkeitskontrolle
  • Lichtdichte Anschlüsse für Lichtführungen, Kabel oder Schläuche
  • Mehrere Beispieltabellenoptionen verfügbar
  • Plattenspieleroption für unbeaufsichtigte Verarbeitung mehrerer Samples
  • Antikondensationstisch für bis zu 9 Petrischalen mit Temperaturregelung und kreisförmigem Luftstrom, um Kondensation des Deckels zu verhindern
Anwendungen
  • Studien zur Protein-Protein-Interaktion
  • Analyse des zirkadianen Rhythmus
  • Spannungsüberwachung
  • Pathogenüberwachung
Spezifikation
Typ Bildgebungssystem
Farbe Hellgrau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Plant-in-vivo-Bildgebung
Spannung 110/240 V
Höhe (metrisch) 920 mm
Breite (metrisch) 600 mm
Gewicht (metrisch) 45 kg