Learn More
Nifedipin, TRC
Artikelnummer. 17942025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17942025 100 mg 100 Milligramm
17911695 50 mg 50 Milligramm
17935075 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17942025 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN457000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21829-25-4
Summenformel C17 H18 N2 O6
Molekulargewicht (g/mol) 346.33
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, dimethyl ester (9CI), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(o-nitrophenyl)-, dimethyl ester (8CI), 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-Dimethyl-3,5-dicarbomethoxy-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine, 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, 4-(2-Nitrophenyl)-2,6-dimethyl-3,5-dicarbomethoxy-1,4-dihydropyridine, Adalat, Adalat 10, Adalat 20, Adalat 5, Adalat CC, Adalat CR, Adalat Crono, Adalat FT, Adalat GITS, Adalat GITS 30, Adalat LA, Adalat LP, Adalat Oros, Adalat PA, Adalat retard, Adalate, Adapine, Adapress, Alat, Aldipin, Alfadat, Alonix, Alonix S, Alpha-Nifedipine Retard, Angipec, Anifed, Anpine, Apo-Nifed, Aprical, BAY 1040, BAY-a 1040, Bonacid, Calbloc retard, Calcibloc, Calcigard, Calcigard retard, Calciguard, Calcilat, Camont, Cardifen, Cardilat, Cardilate, Cardionorm, Cardules retard, Chronadalate, Chronadalate LP, Citilat, Coracten, Coral, Cordafen, Cordaflex, Cordalat, Cordicant, Cordilan, Cordipin, Cordipin-retard, Corinfar, Corinfar retard, Corotrend, Corynphar, Depicor SR, Depin, Depin retard, Dignokonstant, Dilafed, Dilcor, Dimethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Dimethyl 4-(o-Nitrophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, Dipinkor, Duranifin, Ecodipi, Ecodipin, Ecodipin E, Fedcor, Fedcor Retard, Fedipin, Fenamon, Fenamon SR, Fenihidine, Glopir, Hadipine, Hexadilat, Introcar, Kordafen, Macorel, Megalat, Myogard, NIfedilat, Nedipin, Nicardia, Nicardia retard, Nifangin, Nifar, Nifdemin, Nifebene, Nifecard, Nifecor, Nifedate, Nifedepat, Nifedicor, Nifedin, Nifedine, Nifedine SR, Nifedipine, Nifedipine retard, Nifedipres, Nifedirex LP, Nifelan, Nifelantern, Nifelat, Nifelat Q, Nifelate, Nifelet retard, Nifensar XL, Nificard, Nifidine, Nifipen, Niphedipine, Normadil, Novo Nifedin, Nyefax, Nyefax Retard, Orix, Osmo-Adalat, Oxcord, Pidilat, Procardia, Procardia XL, Sepamit, Sepamit R, Slofedipine XL, TN 873R, Tensopin, Tibricol, UV-ENP 349PINA, Vasdalat, Vasdalat Retard, Vasofed, Xinran, Zenusin
IUPAC-Name Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-Nitrophenyl)-1,4-Dihydropyridin-3,5-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nifedipine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
Formelmasse 346.1165
Reinheit (%) >95%