Learn More
R&D Systems™ Nifedipine
Beschreibung
L-type calcium channel blocker.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nifedipine |
| CAS | 21829-25-4 |
| Menge | 100 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C17H18N2O6 |
| Physikalische Form | Solid |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 346.34 |