Learn More
Nicotinamidanilid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nicotinic Anilide |
| CAS | 1752-96-1 |
| Summenformel | C12 H10 N2 O |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H10N2O/c15-12(10-5-4-8-13-9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,(H,14,15) |
| SMILES | O=C(Nc1ccccc1)c2cccnc2 |
| IUPAC-Name | N-Phenylpyridin-3-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.22 |
| Formelmasse | 198.0793 |