Learn More
Nikotinsäure-Ribosid, TRC
Artikelnummer. 30008055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008055 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008055 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN42940025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17720-18-2
Summenformel C11 H13 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 255.22
Synonym Nicotinic riboside, Nicotinic acid ribonucleoside
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Tetrahydrofuran-2-yl]Pyridin-1-ium-3-Carboxylat
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)[n+]2cccc(c2)C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Nicotinic acid riboside
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H13NO6/c13-5-7-8(14)9(15)10(18-7)12-3-1-2-6(4-12)11(16)17/h1-4,7-10,13-15H,5H2/t7-,8-,9-,10-/m1/s1
Formelmasse 255.0743