Learn More
Nicotinsäure, Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10025483
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
59-67-6
C6H5NO2
123.11
MFCD00006391
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Nicotinsäure, Nicotinsäure (Niacin), 3-Pyrazincarbonsäure, 3-Carboxypyridin, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
938
CHEBI:15940
pyridine-3-carboxylic acid
OC(=O)C1=CC=CN=C1
59-67-6
C6H5NO2
123.11
MFCD00006391
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Nicotinsäure, Nicotinsäure (Niacin), 3-Pyrazincarbonsäure, 3-Carboxypyridin, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
938
CHEBI:15940
pyridine-3-carboxylic acid
OC(=O)C1=CC=CN=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nicotinsäure
Schmelzpunkt 236.0 bis 239.0 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Merck Index 15,661
Löslichkeitsinformationen (in water) Sparingly soluble
Formelmasse 123.11
Verwandte Substanzen Passes test
Güte Spezifiziert gemäß den Anforderungen des Arzneibuchs derEur.