Learn More
Nicotinsäure, Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nicotinsäure |
Schmelzpunkt | 236.0 bis 239.0 °C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 500 g |
Merck Index | 15,661 |
Löslichkeitsinformationen | (in water) Sparingly soluble |
Formelmasse | 123.11 |
Verwandte Substanzen | Passes test |
Güte | Spezifiziert gemäß den Anforderungen des Arzneibuchs derEur. |