Learn More
Nikotinsäure, LoGiCal
Artikelnummer. 30459366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459366 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459366 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0553.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niacin (Nicotinic Acid)
CAS 59-67-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Niacin (Nicotinic Acid)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H5 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Nicotinic Acid, Methyl Nicotinate Imp. A (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid, 3-Carboxylpyridine, 3-Carboxypyridine, 3-Pyridylcarboxylic acid, Akotin, Apelagrin, CaRo 03, Daskil, E 375, Efacin, Enduracin, Linic, Microvit B3 Promix Niacin, NSC 169454, Niac, Niacin, Niacor, Niaspan, Nicacid, Nicangin, Nico-Span, Nicobid, Nicodelmine, Nicolar, Niconacid, Nicosan 3, Nicotinipca, Nicyl, Nyclin, Pellagrin, Pelonin, SR 4390, Slo-niacin, Vitamin B3, Vitamin B5, Wampocap, beta-Pyridinecarboxylic acid, Methyl Nicotinate Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC(=O)c1cccnc1
IUPAC-Name Pyridin-3-Carbonsäure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 123.11
Menge 10 mg
Formelmasse 123,032 g/mol