Learn More
Nikotinsäure Acyl-Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30136825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136825 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30136825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN42926010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24719-73-1
Summenformel C12 H13 N O8
Molekulargewicht (g/mol) 299.23
Synonym Glucopyranuronic acid, 1-nicotinate, β-D- (6CI,8CI), Nicotinic acid, 1-ester with β-D-glucopyranuronic acid (8CI), Nicotinic Acid Acyl-β-D-glucuronide
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Pyridin-3-Carbonyloxy)Oxan-2-Carbonylsäure
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c2cccnc2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotinic Acid Acyl-beta-D-glucuronide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO8/c14-6-7(15)9(10(17)18)20-12(8(6)16)21-11(19)5-2-1-3-13-4-5/h1-4,6-9,12,14-16H,(H,17,18)/t6-,7-,8+,9-,12-/m0/s1
Formelmasse 299.0641