Learn More
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotidphosphat, reduziert, Dinatriumsalz, >99 %, MP-Biomedicals™
Artikelnummer. 11308789 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11308789 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11308789 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210116801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotidphosphat, reduziertes Dinatriumsalz
CAS 606-68-8
Farbe Weiß bis gelb
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Summenformel C21H27N7Na2O14P2
MDL-Nummer MFCD00036200
Menge 1 g
Synonym beta-NADH Natriumsalz
InChI-Schlüssel QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylhydrogenphosphat;molekularer Wasserstoff;natrium
Molekulargewicht (g/mol) 709.41
PubChem CID 131673989
Formelmasse 709.4
Physikalische Form Pulver