Learn More
β-Nicotinamid-adenin-dinucleotidphosphat-reduziertes Tetranatriumsalz, 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462492 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462492 25 mg 25 Milligramm
11472492 50 mg 50 Milligramm
11412502 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462492 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215174225
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 2646-71-1
Summenformel C21H26N7Na4O17P3
Molekulargewicht (g/mol) 833.35
MDL-Nummer MFCD10567216
InChI-Schlüssel WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Synonym Nadph-Tetrasodiumsalz, Nadph, Tetranatriumsalz, Coenzym II Tetrasodiumsalz reduzierte Form
PubChem CID 131673986
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Nicotinamidadenin-Dinucleotidphosphat-reduziertes Tetranatriumsalz
Farbe Weiß
Menge 25 mg
IUPAC-Name [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylhydrogenphosphat;molekularer Wasserstoff;natrium
Formelmasse 833.4
Reinheit (%) 0.98
Physikalische Form Pulver