Learn More
β-Nicotinamidadenindinucleotidphosphat, Mononatriumsalz, Tetrahydrat, Affymetrix/USB™
Marke:  Thermo Scientific J22655.06
Additional Details : CAS : 1184-16-3 Gewicht : 1.00000kg
Menge 5g
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825198
  • 1079.00 CHF / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 6
Chemische Identifikatoren
1184-16-3
766.398
ZUXQIVQXILFYQI-QYZPTAICSA-N
131845262
C1=CC(=C[N+](=C1)C2C(C(C(O2)COP(=O)([O-])OP(=O)(O)OCC3C(C(C(O3)N4C=NC5=C4N=CN=C5N)OP(=O)(O)O)O)O)O)C(=O)N.[Na]
C21H28N7NaO17P3
MFCD00036973
nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
[[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]-[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat; Natrium
Spezifikation
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt tetrahydrate
C21H28N7NaO17P3
4779954
ZUXQIVQXILFYQI-QYZPTAICSA-N
[[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]-[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat; Natrium
131845262
Pulver
5g
1184-16-3
MFCD00036973
nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
C1=CC(=C[N+](=C1)C2C(C(C(O2)COP(=O)([O-])OP(=O)(O)OCC3C(C(C(O3)N4C=NC5=C4N=CN=C5N)OP(=O)(O)O)O)O)O)C(=O)N.[Na]
766.398
837.45