Learn More
β-Nicotinamid-adenin-dinucleotid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-7083089 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11487550
Marke: MP Biomedicals 02100499.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dient als wichtiges Elektronenakzeptormolekül in biologischen Oxidationen. β-Nicotinamid-adenin-dinucleotid, MP Biomedicals dient als Coenzym der Dehydrogenasen und arbeitet als Wasserstoffakzeptor. β-NAD ist eine der biologisch aktiven Formen von
β-NAD kommt in lebenden Zellen vor allem in oxidierter Form vor.
  • Dient als Coenzym von Hydrid-Transfer-Enzymen in Dehydrogenasen, insbesondere bei der Dehydrierung von Primär- und Sekundäralkoholen
  • Dient in der Regel als Wasserstoffakzeptor und bildet NADH, das dann als Wasserstoffspender in der Atemkette dient
  • Wird als Substrat für NAD(+) verbrauchende Enzyme verwendet, zu denen ADP-Ribose-Transferasen, Poly(ADP-Ribose)-Polymerasen, cADP-Ribose-Synthasen und Sirtuine gehören
  • Kürzlich wurde berichtet, dass es ein P2Y11-Agonist ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-84-9
Summenformel C21H27N7O14P2
Molekulargewicht (g/mol) 663.43
MDL-Nummer MFCD00150377
InChI-Schlüssel BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym Nicotinamid-adenin-dinukleotid, Diphosphopyridin-Nukleotid, Nad-oxidiert, Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, Nad+, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC-Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]-[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Extinktion λ max. (Wasser): 259 ± 3 nm
Schmelzpunkt 160 °C (Literatur)
pH 2 bis 4 (1 % aq. soln.)
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (200 mg/ml)
Formelmasse 663.4 (anhydrisch)
Reinheit (%) ≥ 98 %
Physikalische Form Pulver