Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nicotinamid, 99 %
Artikelnummer. 10163270 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10163270
Marke: Thermo Scientific Chemicals 128275000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 98-92-0 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-92-0
Summenformel C6H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 122.13
MDL-Nummer MFCD00006395
InChI-Schlüssel DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinamide, niacinamide, 3-pyridinecarboxamide, vitamin pp, nicotinic acid amide, papulex, aminicotin, amixicotyn, nicobion, nicotylamide
PubChem CID 936
ChEBI CHEBI:17154
IUPAC-Name Pyridin-3-carboxamid
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotinamide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 128.0°C to 131.0°C
Farbe Weiß
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Siedepunkt 150.0°C to 160.0°C
Flammpunkt >150°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (4 hrs) (silica gel)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 22, 40
Merck Index 15, 6608
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 1g/1.5mL alcohol,1g/10mL glycerol
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nicotinamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.