Learn More
Nicotinamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498536
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498536 250 g 250 Gramm
11498730 100 g 100 Gramm
11488536 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498536 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15970.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.75 CHF
    49.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 6.10 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-92-0 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Nicotinamide is a building block (active component) of coenzymes nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nicotinamide adenine dinucleotide phopshate (NADP). It may be used as a substrate of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT, EC 2.4.2.12), the rate-limiting enzyme for NAD(+) biosynthesis and an important signaling molecule. It is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nicotinamid ist ein Baustein (aktiver Bestandteil) der Coenzyme Nicotinamid Adenin Dinucleotid (NAD) und Nicotinamid Adenin Dinucleotid phopshat (NADP). Es kann als Substrat der Nicotinamid-Phosphoribosyltransferase (NAMPT, EC2.4.2.12), dem geschwindigkeitsbegrenzenden Enzym für die NAD(+)-Biosynthese und einem wichtigen Signalmolekül verwendet werden. Es ist ein Amid-Derivat von Vitamin B3 und ein PARP-Inhibitor.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Glycerin, DMSO, Methanol, Butanol und Chloroform. Schwer löslich in Äther.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-92-0
Summenformel C6H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 122.127
MDL-Nummer MFCD00006395
InChI-Schlüssel DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinamide, niacinamide, 3-pyridinecarboxamide, vitamin pp, nicotinic acid amide, papulex, aminicotin, amixicotyn, nicobion, nicotylamide
PubChem CID 936
ChEBI CHEBI:17154
IUPAC-Name Pyridin-3-carboxamid
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotinamide
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Dichte 1.4
Flammpunkt 182°C (360°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 250 g
Beilstein 383619
Merck Index 14,6523
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol ,glycerol,DMSO ,methanol,butanol and chloroform. Slightly soluble in ether.
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nicotinamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nicotinamide