Learn More
Nicosulfuron-Metabolit AUSN 100 μg/ml in Acetonitril:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324866 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324866 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15515200WL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Des-4,6-dimethoxypyrimidine Formimidamide Nicosulfuron
CAS 2307738-55-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Des-4,6-dimethoxypyrimidine Formimidamide Nicosulfuron
Versandbedingung +20°C
Summenformel C10 H14 N6 O4 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Nicosulfuron Metabolite AUSN, 3-Pyridinecarboxamide, 2-[[[[(aminoiminomethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-, 2-[[[[(Aminoiminomethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-3-Pyridinecarboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N6O4S/c1-16(2)8(17)6-4-3-5-13-7(6)21(19,20)15-10(18)14-9(11)12/h3-5H,1-2H3,(H5,11,12,14,15,18)
SMILES CN(C)C(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)NC(=O)NC(=N)N
IUPAC-Name 2-(Carbaminidoylcarbamoylsulfamoyl)-N,N-dimethylpyridin-3-carboxamid
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molekulargewicht (g/mol) 314.321
Menge 1 mL
Formelmasse 314.0797 g/mol