Learn More
Nicorandil, TRC
Artikelnummer. 30478323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478323 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478323 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN398500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicorandil
CAS 65141-46-0
Summenformel C8 H9 N3 O4
Menge 100 mg
Synonym Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide','N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417
InChI-Formel InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
SMILES [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
IUPAC-Name 2-(Pyridin-3-Carbonylamino)ethylnitrat
Molekulargewicht (g/mol) 211.17
Formelmasse 211.0593